Learn More
Tenak™ Comfort Rack for Upright Freezers, 50 mm Box Height
Alle ansehen TENAK Produkte
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
Boxen (12)
Boxen (15)
Boxen (18)
Boxen (21)
Boxen (24)
Boxen (30)
Boxen (9)
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Im Komfortgestell werden die Kryoboxen in Schubladen platziert
- Erhöht die Flexibilität und reduziert das Betriebsgewicht im Vergleich zu anderen Gestellarten
- Messen Sie die Innenhöhe und -tiefe Ihres Tiefkühlgeräts für die Auswahl des richtigen Gestells
- Gestelle können mit allen Tiefkühlgeräten verwendet werden
- Gefertigt aus Edelstahl
Spezifikation
Spezifikation
| Höhe (metrisch) | 50 mm (Box) |
| Abmessungen (L x B x H) | 424 x 140 x 171 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Tiefkühlschränke |
| Aufnahmevermögen | Boxen (9) |
| Array | 3 x 3 |
| Material | Edelstahl |