Beschreibung
- Im Komfortgestell werden die Kryoboxen in Schubladen platziert
- Erhöht die Flexibilität und reduziert das Betriebsgewicht im Vergleich zu anderen Gestellarten
- Messen Sie die Innenhöhe und -tiefe Ihres Tiefkühlgeräts für die Auswahl des richtigen Gestells
- Gestelle können mit allen Tiefkühlgeräten verwendet werden
- Gefertigt aus Edelstahl
Spezifikation
Spezifikation
| Höhe (metrisch) | 50 mm (Box) |
| Abmessungen (L x B x H) | 562 x 140 x 340 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Tiefkühlschränke |
| Aufnahmevermögen | Boxen (24) |
| Array | 6 x 4 |
| Material | Edelstahl |