Learn More
Tenak™ Comfort Rack for Upright Freezers, 75 mm Box Height
Alle ansehen TENAK Produkte
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
Boxen (10)
Boxen (12)
Boxen (15)
Boxen (16)
Boxen (20)
Boxen (6)
Boxen (8)
Array:
2 x 3
2 x 4
2 x 5
3 x 5
4 x 3
4 x 4
4 x 5
5 x 4
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Im Komfortgestell werden die Kryoboxen in Schubladen platziert
- Erhöht die Flexibilität und reduziert das Betriebsgewicht im Vergleich zu anderen Gestellarten
- Messen Sie die Innenhöhe und -tiefe Ihres Tiefkühlgeräts für die Auswahl des richtigen Gestells
- Gestelle können mit allen Tiefkühlgeräten verwendet werden
- Gefertigt aus Edelstahl
Spezifikation
Spezifikation
| Höhe (metrisch) | 75 mm (Box) |
| Abmessungen (L x B x H) | 424 x 140 x 164 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Tiefkühlschränke |
| Aufnahmevermögen | Boxen (6) |
| Array | 2 x 3 |
| Material | Edelstahl |