Learn More
Ark Plas Products™ Stecknippel-Winkelverbinder in handelsüblicher Qualität
Artikelnummer. 11871080
Click to view available options
Anschlussgröße:
1/16 x 1/16 in.-Anschluss
1/8 x 1/8 in.-Anschluss
3/32 x 3/32 in.-Anschluss
Packungsgröße:
25 Stück
Artikelnummer. 11871080
Marke: Ark Plas Products™ CDA49PR0
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese Anschlüsse eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen. Ark Plas Products™ Winkelverbinder mit Stecknippel in handelsüblicher Qualität sind als kostengünstige Alternative mit erstklassiger Leistungsfähigkeit konzipiert.
  • Wirtschaftlich und zuverlässig
  • Bis zu 125 psi ohne Klammer
  • Enthält recyceltes Angusskanalmaterial
  • Lieferbar in naturfarbenem Nylon und naturfarbenem Polypropylen
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität RoHS-konform, USP-Klasse VI, FDA 21 CFR 177.1520, zertifiziert frei von Folgeerzeugnissen tierischen Ursprungs, DEHP-frei, BPA-frei
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (metrisch) 1.6 mm
Material Polypropylen
Zur Verwendung mit Flexibler Schlauch
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -20 °C
Verpackungsmenge 25/Packung
Anschlussgröße 1/16 x 1/16 in.-Anschluss
Form Ellbogen
Farbe Naturfarben
Maximaler Druck Bis zu 125 psi
Max. Operating Temperature (Metric) 135 °C
Produkttyp Schlauchverbinder winkelform