Learn More
Ark Plas Products™ Gerade Stecknippel-Reduzierstücke in handelsüblicher Qualität
Artikelnummer. 11791946
Change view
Click to view available options
Form:
Gerade
Anschlussgröße:
1/4 x 5/32 in.-Anschluss
1/8 x 1/16 in.-Anschluss
1/8 x 3/32 in.-Anschluss
3/16 x 1/8 in.-Anschluss
3/16 x 3/16 in.-Anschluss
3/8 x 1/4 in.-Anschluss
Packungsgröße:
25 Stück
Artikelnummer. Form Anschlussgröße unitSize
11791946 Gerade 1/4 x 5/32 in.-Anschluss -
11831070 Gerade 1/8 x 1/16 in.-Anschluss 25 Stück
11772585 Gerade 3/16 x 1/8 in.-Anschluss 25 Stück
11851070 Gerade 1/8 x 3/32 in.-Anschluss 25 Stück
11841070 Gerade 3/16 x 3/16 in.-Anschluss 25 Stück
11701956 Gerade 3/8 x 1/4 in.-Anschluss 25 Stück
6 options
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Artikelnummer. 11791946
Marke: Ark Plas Products™ CAD19PR0
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Diese Anschlüsse eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen. Ark Plas Products™ Gerade Reduzierstücke mit Stecknippel in handelsüblicher Qualität sind als kostengünstige Alternative mit erstklassiger Leistungsfähigkeit konzipiert.
  • Robust und zuverlässig
  • Bis zu 125 psi ohne Klemme
  • Enthält recyceltes Laufmaterial
  • Erhältlich in naturfarbenem Nylon oder naturfarbenem Polypropylen
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität RoHS-konform, USP-Klasse VI, FDA 21 CFR 177.1520, zertifiziert frei von Folgeerzeugnissen tierischen Ursprungs, DEHP-frei, BPA-frei
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (metrisch) 4 bis 6.4 mm
Material Polypropylen
Gesamtlänge (metrisch) 39.11 mm
Zur Verwendung mit Für biegsamen Schlauch
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -20 °C
Verpackungsmenge 25/Packung
Anschlussgröße 1/4 x 5/32 in.-Anschluss
Form Gerade
Farbe Naturfarben
Maximaler Druck Bis zu 125 psi
Max. Operating Temperature (Metric) 135 °C
Produkttyp Schlauchverbinder Reduktionsstück