Learn More
Ark Plas Products™ Stecknippel-T-Verbinder in handelsüblicher Qualität
Click to view available options
Form:
T-Form
Anschlussgröße:
1/16 x 1/16 x 1/16 in.-Anschluss
1/4 x 1/4 x 1/4 in.-Anschluss
1/8 x 1/8 x 1/8 in.-Anschluss
3/16 x 3/16 x 3/16 in.-Anschluss
3/32 x 3/32 x 3/32 in.-Anschluss
Packungsgröße:
25 Stück
Description
- Robust und zuverlässig
- Bis zu 125 psi ohne Klemme
- Enthält recyceltes Laufmaterial
- Erhältlich in naturfarbenem Nylon oder naturfarbenem Polypropylen
Specifications
Specifications
| Zertifizierung/Konformität | RoHS-konform, USP-Klasse VI, FDA 21 CFR 177.1520, zertifiziert frei von Folgeerzeugnissen tierischen Ursprungs, DEHP-frei, BPA-frei |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Innendurchmesser (metrisch) | 1.6 mm |
| Material | Polypropylen |
| Zur Verwendung mit | Für Wellrohr aus Polypropylen |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -20 °C |
| Verpackungsmenge | 25/Packung |
| Anschlussgröße | 1/16 x 1/16 x 1/16 in.-Anschluss |
| Form | T-Form |
| Farbe | Naturfarben |
| Show More |