Learn More
Ark Plas Products™ Stecknippel-T-Verbinder in handelsüblicher Qualität
Beschreibung
- Robust und zuverlässig
- Bis zu 125 psi ohne Klemme
- Enthält recyceltes Laufmaterial
- Erhältlich in naturfarbenem Nylon oder naturfarbenem Polypropylen
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | RoHS-konform, USP-Klasse VI, FDA 21 CFR 177.1520, zertifiziert frei von Folgeerzeugnissen tierischen Ursprungs, DEHP-frei, BPA-frei |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Innendurchmesser (metrisch) | 3.1 mm |
| Material | Polypropylen |
| Zur Verwendung mit | Für Wellrohr aus Polypropylen |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -20 °C |
| Verpackungsmenge | 25/Packung |
| Anschlussgröße | 1/8 x 1/8 x 1/8 in.-Anschluss |
| Form | T-Form |
| Farbe | Naturfarben |
| Mehr anzeigen |