Learn More
Ark Plas Products™ Stecknippel-T-Verbinder in handelsüblicher Qualität
Artikelnummer. p-8000344
Change view
Click to view available options
Form:
T-Form
Anschlussgröße:
1/16 x 1/16 x 1/16 in.-Anschluss
1/4 x 1/4 x 1/4 in.-Anschluss
1/8 x 1/8 x 1/8 in.-Anschluss
3/16 x 3/16 x 3/16 in.-Anschluss
3/32 x 3/32 x 3/32 in.-Anschluss
Packungsgröße:
25 Stück
Artikelnummer. Form Anschlussgröße unitSize
11861070 T-Form 1/16 x 1/16 x 1/16 in.-Anschluss 25 Stück
11731956 T-Form 1/4 x 1/4 x 1/4 in.-Anschluss 25 Stück
11881070 T-Form 1/8 x 1/8 x 1/8 in.-Anschluss 25 Stück
11721956 T-Form 3/16 x 3/16 x 3/16 in.-Anschluss 25 Stück
11841130 T-Form 3/32 x 3/32 x 3/32 in.-Anschluss 25 Stück
5 options
Artikelnummer. 11861070
Marke: Ark Plas Products™ CEA33PR0
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese Anschlüsse eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen. Ark Plas Products™ T-Verbinder mit Stecknippel in handelsüblicher Qualität sind als kostengünstige Alternative mit erstklassiger Leistungsfähigkeit konzipiert.
  • Robust und zuverlässig
  • Bis zu 125 psi ohne Klemme
  • Enthält recyceltes Laufmaterial
  • Erhältlich in naturfarbenem Nylon oder naturfarbenem Polypropylen
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität RoHS-konform, USP-Klasse VI, FDA 21 CFR 177.1520, zertifiziert frei von Folgeerzeugnissen tierischen Ursprungs, DEHP-frei, BPA-frei
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (metrisch) 1.6 mm
Material Polypropylen
Zur Verwendung mit Für Wellrohr aus Polypropylen
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -20 °C
Verpackungsmenge 25/Packung
Anschlussgröße 1/16 x 1/16 x 1/16 in.-Anschluss
Form T-Form
Farbe Naturfarben
Maximaler Druck Bis zu 125 psi
Max. Operating Temperature (Metric) 135 °C
Produkttyp Schlauchverbinder“T“