Learn More
Ark Plas Products™ Gerade Gewindeverbinder in handelsüblicher Qualität
Artikelnummer. 11751966
Change view
Click to view available options
Anschlussgröße:
1/16 in.-Anschluss
1/4 in.-Anschluss
1/8 in.-Anschluss
3/16 in.-Anschluss
Gewindegröße:
1/4-28 UNF Männlich
1/8-27 NPT female
1/8-27 NPT male
Packungsgröße:
25 Stück
Artikelnummer. Anschlussgröße Gewindegröße unitSize
11751966 1/4 in.-Anschluss 1/8-27 NPT male 25 Stück
11801090 1/16 in.-Anschluss 1/8-27 NPT male 25 Stück
11771966 1/8 in.-Anschluss 1/4-28 UNF Männlich 25 Stück
11831090 1/8 in.-Anschluss 1/8-27 NPT female 25 Stück
11821090 1/8 in.-Anschluss 1/8-27 NPT male 25 Stück
11741966 3/16 in.-Anschluss 1/8-27 NPT male 25 Stück
6 options
Artikelnummer. 11751966
Marke: Ark Plas Products™ CGA81PR0
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese Anschlüsse eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen. Ark Plas Products™ Gerade Gewindeverbinder in handelsüblicher Qualität sind als kostengünstige Alternative mit erstklassiger Leistungsfähigkeit konzipiert.
  • Wirtschaftlich und zuverlässig
  • Bis zu 125 psi ohne Klammer
  • Enthält recyceltes Angusskanalmaterial
  • Lieferbar in naturfarbenem Nylon und naturfarbenem Polypropylen
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität RoHS-konform, USP-Klasse VI, FDA 21 CFR 177.1520, zertifiziert frei von Folgeerzeugnissen tierischen Ursprungs, DEHP-frei, BPA-frei
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (metrisch) 6.4 mm
Material Polypropylen
Zur Verwendung mit Für biegsamen Schlauch
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -20 °C
Verpackungsmenge 25/Packung
Anschlussgröße 1/4 in.-Anschluss
Gewindegröße 1/8-27 NPT male
Form Gerade
Farbe Naturfarben
Maximaler Druck Bis zu 125 psi
Max. Operating Temperature (Metric) 135 °C
Produkttyp Gerader Gewindeanschluss