Learn More
Ark Plas Products™ Gerade Gewindeverbinder in handelsüblicher Qualität
Artikelnummer. 11821090
Change view
Click to view available options
Anschlussgröße:
1/16 in.-Anschluss
1/4 in.-Anschluss
1/8 in.-Anschluss
3/16 in.-Anschluss
Gewindegröße:
1/4-28 UNF Männlich
1/8-27 NPT female
1/8-27 NPT male
Packungsgröße:
25 Stück
Artikelnummer. Anschlussgröße Gewindegröße unitSize
11821090 1/8 in.-Anschluss 1/8-27 NPT male 25 Stück
11801090 1/16 in.-Anschluss 1/8-27 NPT male 25 Stück
11751966 1/4 in.-Anschluss 1/8-27 NPT male 25 Stück
11771966 1/8 in.-Anschluss 1/4-28 UNF Männlich 25 Stück
11831090 1/8 in.-Anschluss 1/8-27 NPT female 25 Stück
11741966 3/16 in.-Anschluss 1/8-27 NPT male 25 Stück
6 options
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Artikelnummer. 11821090
Marke: Ark Plas Products™ CGA84PR0
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Diese Anschlüsse eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen. Ark Plas Products™ Gerade Gewindeverbinder in handelsüblicher Qualität sind als kostengünstige Alternative mit erstklassiger Leistungsfähigkeit konzipiert.
  • Wirtschaftlich und zuverlässig
  • Bis zu 125 psi ohne Klammer
  • Enthält recyceltes Angusskanalmaterial
  • Lieferbar in naturfarbenem Nylon und naturfarbenem Polypropylen
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität RoHS-konform, USP-Klasse VI, FDA 21 CFR 177.1520, zertifiziert frei von Folgeerzeugnissen tierischen Ursprungs, DEHP-frei, BPA-frei
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (metrisch) 3.2 mm
Material Polypropylen
Zur Verwendung mit Für biegsamen Schlauch
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -20 °C
Verpackungsmenge 25/Packung
Anschlussgröße 1/8 in.-Anschluss
Gewindegröße 1/8-27 NPT male
Form Gerade
Farbe Naturfarben
Maximaler Druck Bis zu 125 psi
Max. Operating Temperature (Metric) 135 °C
Produkttyp Gerader Gewindeanschluss