missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Common gamma Chain/IL-2 R gamma Antibody (3E12), HRP, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18660619 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18660619 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18660619

Marke: Novus Biologicals NBP312039H

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rat Monoclonal Antibody

Common gamma Chain/IL-2 R gamma Monoclonal antibody specifically detects Common gamma Chain/IL-2 R gamma in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunoprecipitation, Neutralization
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Common gamma Chain/IL-2 R gamma
Anwendungen Flow Cytometry, Immunoprecipitation, Neutralization
Klassifikation Monoclonal
Klon 3E12
Konjugat HRP
Verdünnung Flow Cytometry, Immunoprecipitation, Block/Neutralize
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias CD132, CD132 antigen, CIDX, combined immunodeficiency, X-linked, common cytokine receptor gamma chain, common gamma-chain, cytokine receptor common subunit gamma, gamma(c), IL-2 receptor subunit gamma, IL-2R subunit gamma, IL-2RG, IMD4, interleukin 2 receptor, gamma, Interleukin-2 receptor subunit gamma, p64, SCIDX, SCIDX1, severe combined immunodeficiency
Wirtsspezies Rat
Immunogen This antibody was raised by immunising Lewis rats with transfected rat myeloma cell line YB2/0, expressing murine cytoplasmic-tailless IL-2R common gamma-chain (YB2/0-myt).
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cancer
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3561
Zielspezies Mouse
Inhalt und Lagerung Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG2b κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.