Learn More
Mouse Common gamma Chain/IL-2 R gamma Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE
Rat Monoclonal Antibody
201.00 € - 528.00 €
Spezifikation
Antigen Common gamma Chain/IL-2 R gamma
Klon 135727
Verdünnung Intracellular Staining by Flow Cytometry 0.25 ug/10^6 cells, CyTOF-ready
Anwendungen Flow Cytometry, CyTOF
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18732949
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
R&D Systems
MAB7841-SP
25 μg
201.00 €
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
18143131
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
R&D Systems
MAB7841
500 μg
528.00 €
500 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Common gamma Chain/IL-2 R gamma Monoclonal specifically detects Common gamma Chain/IL-2 R gamma in Mouse samples. It is validated for Intracellular Staining by Flow Cytometry, CyTOF-ready.
Spezifikation
Spezifikation
Common gamma Chain/IL-2 R gamma
Intracellular Staining by Flow Cytometry 0.25 ug/10^6 cells, CyTOF-ready
Monoclonal
Purified
RUO
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
CD132, CD132 antigen, CIDX, combined immunodeficiency, X-linked, common cytokine receptor gamma chain, common gamma-chain, cytokine receptor common subunit gamma, gamma(c), IL-2 R gamma, IL-2 receptor subunit gamma, IL2R gamma, IL-2R subunit gamma, IL2RG, IL-2RG, IMD4, interleukin 2 receptor, gamma, Interleukin-2 receptor subunit gamma, p64, SCIDX, SCIDX1, severe combined immunodeficiency
Il2rg
IgG2b
Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
135727
Flow Cytometry, CyTOF
Unconjugated
Rat
Mouse
P34902
3561
S. frugiperda insect ovarian cell line Sf 21-derived recombinant mouse Common gamma Chain/IL-2 R gamma Met1-Ala263 Accession # P34902
Primary
Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Detects mouse Common gamma Chain/IL-2 R gamma in direct ELISAs.