Learn More
Thermo Scientific™ RS232/RS485 Kommunikationskabelsatz mit 25 ft. Länge
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Typ:
1,8 m Schnittstellenkabel
5 ft. Schnittstellenkabel
5 m Schnittstellenkabel
Kommunikationserweiterungsplatine
Software
Zur Verwendung mit (Geräte):
RS-232-Kommunikationsschnittstelle; Windows-basierter PC
Thermo Scientific™ Umwälzkühler oder -bad
Thermo Scientific™ Umwälzpumpen für Kühl- und Heizbäder
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Mit dem Thermo Scientific™ Zubehör für Temperaturregelungs- und -überwachungssysteme steigern Sie die Wirksamkeit Ihrer Temperaturregelungsgeräte auf das Maximum.
Schließen Sie Ihre Thermo Scientific Temperaturregelung an Ihre Anwendung an.
- Verfügbar für Temperaturregelgeräte mit Kommunikation
- Entwickelt für Zusammenarbeit mit Ihrem Thermo Scientific Umlaufkühler oder -bad mit Kommunikation
- Verfügbar in gängigen Konfigurationen, die den Verbindungsmöglichkeiten und Schnittstellen Ihrer Geräte zu Ihrem Prozess entsprechen
- Versuchen Sie herauszufinden, welche Teile zu Ihrem Umlaufkühler oder -bad passen
- Ermöglicht die Fernregelung von Thermo Scientific Geräten, die mit einer RS232–Kommunikationsschnittstelle ausgestattet sind
- Auswahl oberer und unterer Temperaturalarmgrenzen und Überwachen des Systemstatus mit einem Alarm
- Aufzeichnen Ihrer Ergebnisse in einem vom Anwender auswählbaren Diagramm
- Auswahl aus den einfach zu verwendenden Produktsymbolen
- Erstellen von Graphen und Diagrammen
- Einfache Konfiguration von Ramping-Funktionen für den Zeitverlauf
- Anzeigen der Popup–Alarmfenster mit der Fehlerbedingung
- Anzeigen eines virtuellen Reglerbildschirms
- Nur PC-kompatibel
Spezifikation
Spezifikation
| Kommunikation | Ethernet/LAN |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Thermo Scientific™ Umwälzkühler oder -bad |
| Typ | Kommunikationserweiterungsplatine |