Learn More
Thermo Scientific™ RS232/RS485 Kommunikationskabelsatz mit 25 ft. Länge
Artikelnummer. 11608048 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Typ:
1,8 m Schnittstellenkabel
5 ft. Schnittstellenkabel
5 m Schnittstellenkabel
Kommunikationserweiterungsplatine
Software
Zur Verwendung mit (Geräte):
RS-232-Kommunikationsschnittstelle; Windows-basierter PC
Thermo Scientific™ Umwälzkühler oder -bad
Thermo Scientific™ Umwälzpumpen für Kühl- und Heizbäder
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Typ Zur Verwendung mit (Geräte) unitSize
11608048 Software RS-232-Kommunikationsschnittstelle; Windows-basierter PC -
11650991 1,8 m Schnittstellenkabel Thermo Scientific™ Umwälzpumpen für Kühl- und Heizbäder 1 Stück
11660991 5 ft. Schnittstellenkabel Thermo Scientific™ Umwälzpumpen für Kühl- und Heizbäder 1 Stück
10252278 5 m Schnittstellenkabel Thermo Scientific™ Umwälzpumpen für Kühl- und Heizbäder 1 Stück
10765689 Kommunikationserweiterungsplatine Thermo Scientific™ Umwälzkühler oder -bad -
5 options
Artikelnummer. 11608048
Marke: Thermo Scientific™ 422000000004
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit dem Thermo Scientific™ Anschlusszubehör für Temperaturregelung und Überwachung lässt sich die Effizienz Ihrer Temperaturregelungsgeräte maximieren.
Mit dem Thermo Scientific™ Zubehör für Temperaturregelungs- und -überwachungssysteme steigern Sie die Wirksamkeit Ihrer Temperaturregelungsgeräte auf das Maximum.
  • Auswahl von oberen und unteren Alarmgrenzen bei der Temperatur und Überwachung des Systemstatus mit Alarm
  • Zeichnen Sie Ihre Ergebnisse in einem vom Anwender wählbaren Diagramm auf
  • Wählen Sie aus einfach zu verwendenden Produktsymbolen aus––
  • Erstellen Sie Grafiken und Diagramme
  • Einfache Konfiguration von Rampenfunktionen über Zeitverläufe
  • Zeigen Sie Popup-Alarmfenster an, aus denen der Fehlerzustand hervorgeht
  • Zeigen Sie einen virtuellen Steuerungsbildschirm an
  • Nur PC-kompatibel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kommunikation RS232
Zur Verwendung mit (Geräte) RS-232-Kommunikationsschnittstelle; Windows-basierter PC
Typ Software