Learn More
Thermo Scientific™ RS232/RS485 Kommunikationskabelsatz mit 25 ft. Länge
Artikelnummer. 11650991 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Typ:
1,8 m Schnittstellenkabel
5 ft. Schnittstellenkabel
5 m Schnittstellenkabel
Kommunikationserweiterungsplatine
Software
Zur Verwendung mit (Geräte):
RS-232-Kommunikationsschnittstelle; Windows-basierter PC
Thermo Scientific™ Umwälzkühler oder -bad
Thermo Scientific™ Umwälzpumpen für Kühl- und Heizbäder
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Typ Zur Verwendung mit (Geräte) unitSize
11650991 1,8 m Schnittstellenkabel Thermo Scientific™ Umwälzpumpen für Kühl- und Heizbäder 1 Stück
11608048 Software RS-232-Kommunikationsschnittstelle; Windows-basierter PC -
11660991 5 ft. Schnittstellenkabel Thermo Scientific™ Umwälzpumpen für Kühl- und Heizbäder 1 Stück
10252278 5 m Schnittstellenkabel Thermo Scientific™ Umwälzpumpen für Kühl- und Heizbäder 1 Stück
10765689 Kommunikationserweiterungsplatine Thermo Scientific™ Umwälzkühler oder -bad -
5 options
Artikelnummer. 11650991
Marke: Thermo Scientific™ 1600033
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit dem Thermo Scientific™ Anschlusszubehör für Temperaturregelung und Überwachung lässt sich die Effizienz Ihrer Temperaturregelungsgeräte maximieren.
Mit dem Thermo Scientific™ Zubehör für Temperaturregelungs- und -überwachungssysteme steigern Sie die Wirksamkeit Ihrer Temperaturregelungsgeräte auf das Maximum.
Schließen Sie Ihre Thermo Scientific Temperaturregelung an Ihre Anwendung an.
  • Verfügbar für Temperaturregelgeräte mit Kommunikation
  • Entwickelt für Zusammenarbeit mit Ihrem Thermo Scientific Umlaufkühler oder -bad mit Kommunikation
  • Verfügbar in gängigen Konfigurationen, die den Verbindungsmöglichkeiten und Schnittstellen Ihrer Geräte zu Ihrem Prozess entsprechen
  • Versuchen Sie herauszufinden, welche Teile zu Ihrem Umlaufkühler oder -bad passen
Thermo Scientific™ NEScom™ Windows-basierte Software
  • Ermöglicht die Fernregelung von Thermo Scientific Geräten, die mit einer RS232–Kommunikationsschnittstelle ausgestattet sind
  • Auswahl oberer und unterer Temperaturalarmgrenzen und Überwachen des Systemstatus mit einem Alarm
  • Aufzeichnen Ihrer Ergebnisse in einem vom Anwender auswählbaren Diagramm
  • Auswahl aus den einfach zu verwendenden Produktsymbolen
  • Erstellen von Graphen und Diagrammen
  • Einfache Konfiguration von Ramping-Funktionen für den Zeitverlauf
  • Anzeigen der Popup–Alarmfenster mit der Fehlerbedingung
  • Anzeigen eines virtuellen Reglerbildschirms
  • Nur PC-kompatibel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kommunikation USB
Zur Verwendung mit (Geräte) Thermo Scientific™ Umwälzpumpen für Kühl- und Heizbäder
Typ 1,8 m Schnittstellenkabel