Learn More
Thermo Scientific™ RS232/RS485 Kommunikationskabelsatz mit 25 ft. Länge
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Mit dem Thermo Scientific™ Zubehör für Temperaturregelungs- und -überwachungssysteme steigern Sie die Wirksamkeit Ihrer Temperaturregelungsgeräte auf das Maximum.
- Auswahl von oberen und unteren Alarmgrenzen bei der Temperatur und Überwachung des Systemstatus mit Alarm
- Zeichnen Sie Ihre Ergebnisse in einem vom Anwender wählbaren Diagramm auf
- Wählen Sie aus einfach zu verwendenden Produktsymbolen aus––
- Erstellen Sie Grafiken und Diagramme
- Einfache Konfiguration von Rampenfunktionen über Zeitverläufe
- Zeigen Sie Popup-Alarmfenster an, aus denen der Fehlerzustand hervorgeht
- Zeigen Sie einen virtuellen Steuerungsbildschirm an
- Nur PC-kompatibel
Spezifikation
Spezifikation
| Kommunikation | RS232 |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | RS-232-Kommunikationsschnittstelle; Windows-basierter PC |
| Typ | Software |