Beschreibung
- Mit abnehmbarem PTFE-Hahn, schnell zu demontieren und leicht zu reinigen
- Einfache Reparatur – alle Einzelkomponenten sind austauschbar
- An DIN EN ISO 385
- Kalibriert auf Volumenabgabe (TD, Ex)
Alle BLAUBRAND™ Die Büretten werden mit einer Chargennummer geliefert und enthalten pro Verpackungseinheit ein Chargenzertifikat des Herstellers. Auf Anfrage auch mit individuellem Zertifikat erhältlich. USP Einzelzertifikat oder DAkkS Kalibrierungszertifikat.
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Braun |
| Kapazität (metrisch) | 10 ml |
| Material | Borosilikatglas (3.3) |
| Graduierungen | 0.02 mL |
| Enthält | Bürettenrohr, Hahn mit Präzisionsspitze, Chargenzertifikat |
| Material des Sperrhahns | PTFE |
| Typ | Kompakte Bürette |
| Class | Klasse AS |