Learn More
Digi-Sense™ Kompakte Digitalmultimeter
Artikelnummer. 15860046
Change view
Click to view available options
Modell:
Automatische Messbereichseinstellung
Manuelle Messbereichswahl
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Modell unitSize
15860046 Automatische Messbereichseinstellung 1 Stück
15850046 Manuelle Messbereichswahl 1 Stück
2 options
Artikelnummer. 15860046
Marke: Digi-Sense™ 2025051
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beinhaltet
Batterie
Kompakte Bauweise mit kontaktloser Spannung
  • Kat. III 600 V
  • Erhältlich in Versionen mit automatischer und manueller Bereichswahl
  • Die helle Hintergrundbeleuchtung hat 1.1 in. hohe Ziffern
  • Integrierter kontaktloser Spannungsdetektor
  • Das Gehäuse besteht aus doppelt gegossenem Kunststoff
  • Halten Sie die Taste gedrückt, um zu prüfen, ohne das Display kontinuierlich zu beobachten
Garantie
2 Jahre
Spezifikation
Produkttyp Digitalmultimeter
Zur Verwendung mit (Geräte) Electrical Equipment
Länge (angloamerikanisch) 5,875 in.
Länge (metrisch) 15 cm
Spannung 600 V
Stromstärke 0 bis 10 A (AC/DC)
Zertifizierung/Konformität CAT II 2,000 V, Verschmutzungsgrad 2, CAT III 600 V
Farbe Blau/Grau
Zur Verwendung mit (Anwendung) Elektrio-, Industrie-, Labor-, HLK-, Forschungs- und Entwicklungsanwendungen
Höhe (angloamerikanisch) 1.875 Zoll
Höhe (metrisch) 4.8 cm
Enthält Messleitungen, 9 V-Batterie und Tragetasche.
Modell Automatische Messbereichseinstellung
Breite (angloamerikanisch) 2,75 in.
Breite (metrisch) 7 cm