Learn More
Socorex™ Flaschenaufsatzdispenser, Modell 501
Artikelnummer. 10004590
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0,2 bis 2 ml
0,4 bis 5 ml
1 bis 10 ml
1 bis 30 ml
Schritten:
0,1 mL
0,2 ml
1,0 mL
Volumen (metrisch) Reservoir:
250 ml
500 ml
1.000 ml
2.000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Schritten Volumen (metrisch) Reservoir unitSize
10004590 0,4 bis 5 ml 0,2 ml 1.000 ml 1 Stück
10024600 1 bis 10 ml 0,2 ml 2.000 ml 1 Stück
10596712 0,2 bis 2 ml 0,1 mL 250 ml 1 Stück
10516912 0,4 bis 5 ml 0,2 ml 500 ml 1 Stück
10517102 1 bis 10 ml 0,2 ml 1.000 ml 1 Stück
10339840 1 bis 30 ml 1,0 mL 2.000 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10004590 Lieferant Socorex™ Lieferanten-Nr. 501.051
Verfügbar ab: 15-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Kompakt-Dispenser für sicheres präzises Dosieren von Reagenzien. Dank seines geringen Raumbedarfs ist der Acurex™ 501 speziell für ein Einstellen in Kühlgeräten geeignet. Ebenfalls im Wasserbad verwendbar.
Volumenbereich von 0,2 bis 30mL.
Gänzlich geschützter Dosiermechanismus
Einschiebbare graduierte Führungsstange für verringerten Platzbedarf
Beste chemische Beständigkeit
Auswahl an vier Reservoirgrössen
Voll montiert autoklavierbar bei 121°C
Zwei Jahre Garantie
Volumen: 0,4 - 5mL
Teilung: 0,2mL
Flasche: 500mL
VK: 0,5- 0,1%
Anmerkung: bei 0,5mL
Spezifikation
Produkttyp Kompakter Dispenser
Volumen (metrisch) 0,4 bis 5 ml
Schritten 0,2 ml
Modell 501
Volumen (metrisch) Reservoir 1.000 ml
Gewährleistung 2 Jahre