Learn More
Socorex™ Flaschenaufsatzdispenser, Modell 501
Artikelnummer. 10596712
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0,2 bis 2 ml
0,4 bis 5 ml
1 bis 10 ml
1 bis 30 ml
Schritten:
0,1 mL
0,2 ml
1,0 mL
Volumen (metrisch) Reservoir:
250 ml
500 ml
1.000 ml
2.000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Schritten Volumen (metrisch) Reservoir Packungsgröße
10596712 0,2 bis 2 ml 0,1 mL 250 ml 1 Stück
10004590 0,4 bis 5 ml 0,2 ml 1.000 ml 1 Stück
10024600 1 bis 10 ml 0,2 ml 2.000 ml 1 Stück
10516912 0,4 bis 5 ml 0,2 ml 500 ml 1 Stück
10517102 1 bis 10 ml 0,2 ml 1.000 ml 1 Stück
10339840 1 bis 30 ml 1,0 mL 2.000 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10596712 Lieferant Socorex™ Lieferanten-Nr. 501.02025
Verfügbar ab: 28-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Produkttyp Kompakter Dispenser
Autoklavierbar Autoklavierbar
Volumen (metrisch) 0,2 bis 2 ml
Schritten 0,1 mL
Modell 501
Volumen (metrisch) Reservoir 250 ml
Gewährleistung 2 Jahre