Learn More
Thermo Scientific™ Digitales Kompakt-Trockenbad/Heizblock, Kompakt-Trockenbad S, 100 - 240 V, CN-, EU- und UK-Stecker
Artikelnummer. p-6257072 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Modell:
Compact D Trockenbad
Compact S Trockenbad
Steckertyp:
CN, EU, UK
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Modell Steckertyp unitSize
15302225 Compact S Trockenbad CN, EU, UK 1 Stück
15312225 Compact D Trockenbad CN, EU, UK 1 Stück
2 options
Artikelnummer. 15302225
Marke: Thermo Scientific™ 88871003
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Unser kompaktes, leichtes Trockenbad gewährleistet dank der unterschiedlichen Kombinationen von Blockgrößen optimale Vielseitigkeit und optimale Ausnutzung des vorhandenen Platzangebots.
Mit dem digitalen Thermo Scientific™ Kompakt-Trockenbad/Heizblock — verfügbar in mehreren Kombinationen von Blockgrößen für die vielfältigsten Röhrchengrößen – nutzen Sie den kostbaren Platz auf Ihrem Labortisch maximal aus.
  • Integrierter Temperaturfühler für hervorragende Temperaturgenauigkeit und -regelung
  • Speziell für eine präzise Temperaturregelung entwickelt
  • Hohe Aufheizgeschwindigkeit
  • Durch verschiedene Kombinationen von Blockgrößen können verschiedenste Röhrchenformate bei Versuchsabläufen verwendet werden.
  • 12 V-Niederspannung
  • In zwei Größen erhältlich, um Ihren Bedarf an Anwendungsvolumen zu decken
  • Anwender- und lesefreundliche Digitalanzeige
  • Geringer Platzbedarf
  • Geringes Gewicht
  • Das Einzelmodell S (für englisch „single“) fasst einen Vollblock, zwei Halbblöcke, vier Viertelblöcke oder einen Halb- und zwei Viertelblöcke.
  • Das Doppelmodell D fasst zwei Vollblöcke, vier Halbblöcke, acht Viertelblöcke oder eine Kombination aus Voll-, Halb- und Viertelblöcken.
Anwendungen:
  • Probenvorbereitung
  • Enzymkonservierung
  • Enzym-Substrat-Reaktionen
  • DNA-Amplifikation
Erforderliches Zubehör:
  • Das Gerät muss mit mindestens einem Block bestellt werden.
Garantie
2 Jahre, Austausch
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE, cTÜVus, RoHS
Reglertyp Digital
Kapazität (metrisch) 0,2 ml
Beleuchtung LED
Steckertyp CN, EU, UK
Temperaturbereich (metrisch) Umgebungstemperatur +2 ° bis 100 °C (Umgebungstemperatur von 25 °C)
Typ Trockenbad/Block
Aufheizgeschwindigkeit 20 min. durchschnittliche Aufheizgeschwindigkeit (30 ° bis 100 °C, Umgebungstemperatur bei 25 °C)
Enthält Trockenbad, CN-, EU- und UK-Stecker, Blockheber, Kunststoffdeckel
Modell Compact S Trockenbad
Anzahl Blöcke Ganze Blöcke, 2 halbe Blöcke, 4 Viertel-Blöcke oder 1 halbe und 2 Viertel-Blöcke
Temperaturgenauigkeit ≤ ± 0,5 °C
Temperaturgleichförmigkeit ≤ ± 0.5°C
Gewährleistung 2 Jahre, Austausch
Abmessungen (L x B x H) 185 x 185 x 25 mm (7.3 x 7.3 x 1 in.)
Länge (angloamerikanisch) 7.3 in.
Länge (metrisch) 185 mm
Breite (angloamerikanisch) 7,3 in.
Breite (metrisch) 185 mm
Höhe (angloamerikanisch) 1 in.
Höhe (metrisch) 25 mm
Gewicht (angloamerikanisch) 2.2 lb.
Gewicht (metrisch) <1 kg
Elektrische Anforderungen 12 V Gleichstrom, 5 A
Spannung 100/240 V
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Garantie: Standardmäßige eingeschränkte Thermo Fisher Scientific Garantie von 2 Jahren. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Vertriebsmitarbeiter. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.