Learn More
Syngene InGenius 5 Kompaktes Gel-Bildgebungssystem für DNA/RNA
Artikelnummer. 30306009 Alle ansehen Syngene Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Filterfläche:
20 x 24 cm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Filterfläche Packungsgröße
30306009 20 x 24 cm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30306009 Lieferant Syngene Lieferanten-Nr. IG5
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6160.00 €
    5714.12 € / 1 Stück
    Sparen 445.88 €
    7% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Eine 5-Megapixel-Kamera bietet eine exzellente Pixelauflösung und unübertroffene Empfindlichkeit. InGenius 5 verwendet ein manuelles f1.4-Objektiv für perfekte Gel-Bildgebung. Zur internen Beleuchtung gehören ein UV-Transilluminator (nicht im Lieferumfang enthalten) und eine weiße Deckenleuchte zur einfachen Positionierung und Fokussierung der Probe.
  • Kompaktes Gel-Bildgebungssystem zur Bildgebung von DNA/RNA, färbemittelfrei, sichtbare Proteingele und Autoradiographie.
  • Das InGenius 5-System ist ein leistungsstarkes System mit einer bahnbrechenden 5-Megapixel-Kamera, die eine exzellente Pixelauflösung und eine in ihrer Klasse unübertroffene Empfindlichkeit bietet.
  • Das System verwendet ein manuelles F1.4-Objektiv, um eine perfekte Gel-Bildgebung zu ermöglichen.
  • Die maximale Sichtfläche beträgt 20 x 24 cm, was für ein so kleines, kompaktes Gerät sehr groß ist.
  • Ein flexibles System mit internen Beleuchtungsoptionen, einschließlich eines UV-Transilluminators (separat erhältlich) für die Arbeit mit DNA-Gelen, fleckenfreien Proben und Autoradiographien.
  • Die von oben angebrachte weiße LED-Beleuchtung ist standardmäßig enthalten und ermöglicht ein einfaches Positionieren und Fokussieren der Probe.
  • Das InGenius 5 ist ein vielseitiges System, das für fleckenfreie Anwendungen entwickelt wurde. Mithilfe der Kamera kann die Probe über längere Zeiträume belichtet werden.
  • Schneiden Sie Ihre DNA-Banden sicher aus dem Agarosegel aus, während die Dunkelkammertür geöffnet ist. Verwenden Sie dazu den optionalen Schutzschild, der den Benutzer beim Arbeiten mit UV-Licht schützt.
  • Ein intuitives System, das es ermöglicht, Bilder direkt zu speichern auf USB oder Netzwerk für einfache Übertragung.
  • Generieren Sie schnell quantitative Daten mit GeneTools Analysesoftware.
  • InGenius 5 wird mit unbegrenzten Kopien von GeneTools Die
Spezifikation
Filterfläche 20 x 24 cm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Gel-Bildgebung
Produkttyp Gel-Bildgebungssystem
Displaytyp Keine