Learn More
Brannan Kompaktes Infrarot-Industriethermometer
Artikelnummer. 31810758
Ansicht ändern
Click to view available options
Max. Temperatur (metrisch):
500°c
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Max. Temperatur (metrisch) Packungsgröße
31810758 500°c 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31810758 Lieferant Brannan Lieferanten-Nr. 38/703/0
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    74.52 €
    43.78 € / 1 Stück
    Sparen 30.74 €
    41% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Handgehaltenes industrielles Infrarotthermometer
  • Kompaktes Infrarotthermometer mit eingebautem Laserpointer für schnelle und präzise Messungen
  • Temperaturbereich -50 bis +500 °C
  • Überstreckungsanzeige
  • Großes hintergrundbeleuchtetes LCD
  • Funktion zum Datenhalten und Ausschalten
  • Geliefert mit einem 3-Punkt-Kalibrierungszertifikat
  • Geliefert mit Schutztasche
Spezifikation
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Produkttyp Infrarot-Thermometer
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 932 °F
Max. Temperatur (metrisch) 500°c
Min. Temperatur (angloamerikanisch) -58 °F
Min. Temperatur (metrisch) -50 °C
Calibrated Werkseitig kalibriert
Display Digital-LCD
IP-Schutzart Keine