Learn More
Buerkle™ Set aus kompaktem Kanister und Absperrhahn
Artikelnummer. p-7230561 Alle ansehen Bürkle Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 L
10L
Abmessungen (L x B x H):
335 x 65 x 335 mm
335 x 125 x 335 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Abmessungen (L x B x H) unitSize
11971451 5 L 335 x 65 x 335 mm 1 Stück
15833954 10L 335 x 125 x 335 mm 1 Stück
2 options
Artikelnummer. 11971451
Marke: Buerkle™ 04353000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Verschlussmaterial: Polypropylen
  • PP, durchsichtig
  • Manipulationssicherer Verschluss
  • Autoklavierbarer Kanister (ohne Ventil)
  • Gegossene Liter-Graduierung
  • Aluminium Kanisterhalterung als Zubehör
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 5 L
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlusstyp Manipulationssicher
Farbe Transparent
Beschreibung Platzsparender Kanister mit Hahn
Abmessungen (L x B x H) 335 x 65 x 335 mm
Graduierungen Gegossenes Litermaß
Höhe (metrisch) mit Verschluss 335 mm
Enthält Kompakthahn
Länge (metrisch) 335 mm
Material Polypropylene
Mouth Style S50 Thread
Produkttyp Kompaktes Jerry Can- und Absperrhahn-Set
Sterilität Non-sterile
Breite (metrisch) 65 mm