Description
- Mit 3/4 Zoll-Schraubanschluss
- Ideal als platzsparender Kanister.
- Verschiedene Flüssigkeiten können auf kleinem Raum gelagert und dekantiert werden.
- Der kompakte Kanister kann auch liegend gelagert werden, z. B. im Kühlschrank. Er ist durch die Rippenstruktur und die dicken Seiten sehr stabil.
- PP, durchsichtig
- Mit manipulationssicherem Verschluss
Specifications
Specifications
| Kapazität (angloamerikanisch) | 1,3 gal. |
| Kapazität (metrisch) | 5 l |
| Verschlussfarbe | Blau |
| Verschlussmaterial | Polypropylen |
| Verschlusstyp | Manipulationssicher |
| Tiefe (metrisch) | 335 mm |
| Beschreibung | Platzsparender Kanister |
| Abmessungen (L x B x H) | 65 B x 335 H (mm) |
| Graduierungen | Ja |
| Höhe (metrisch) mit Verschluss | 335 mm |
| Show More |