Learn More
Nabertherm™ Economy Muffelofen 1100 °C mit LE 1/11, Klappe und Regler R7
Artikelnummer. 15521062 Alle ansehen Nabertherm Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1 L
2 L
6 l
14 l
24 L
Abmessungen (T x B x H) innen:
100 x 180 x 110 mm
115 x 690 x 110 mm
200 x 170 x 170 mm
300 x 220 x 220 mm
330 x 260 x 285 mm
Abmessungen (L x B x H) außen:
280 x 290 x 430 mm
385 x 330 x 430 mm
435 x 390 x 490 mm
535 x 440 x 540 mm
570 x 490 x 585 mm
Packungsgröße:
1 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Abmessungen (T x B x H) innen Abmessungen (L x B x H) außen unitSize
15521062 1 L 115 x 690 x 110 mm 280 x 290 x 430 mm 1 Stück
15539572 14 l 300 x 220 x 220 mm 535 x 440 x 540 mm 1 Stück
17298480 24 L 330 x 260 x 285 mm 570 x 490 x 585 mm 1 Stück
15529572 2 L 100 x 180 x 110 mm 385 x 330 x 430 mm 1 Stück
15531062 6 l 200 x 170 x 170 mm 435 x 390 x 490 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15521062 Lieferant Nabertherm™ Lieferanten-Nr. LE013K17N1
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Mit einem überzeugenden Preis-Leistungs-Verhältnis und den schnellen Aufheizraten eignen sich diese kompakten Muffelöfen für viele Anwendungen im Labor.
  • Verwenden Sie nur Fasermaterialien, die gemäß TRGS 905, Klasse 1 oder 2 nicht als krebserzeugend eingestuft sind
  • Heizen von zwei Seiten aus geschützten Heizelementen in Quarzglasröhren
  • Wartungsfreundlicher Austausch von Heizelementen und Isolierung
  • In der Tür integrierter einstellbarer Lufteinlass
  • Abluftauslass in der Rückwand des Ofens
  • Kompakte Abmessungen und geringes Gewicht
  • Kurze Lieferzeiten für Standardöfen und Ersatzteile
Zusatzausstattung:
  • Abgasanlage, Abgasanlage mit Ventilator oder Katalysator
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 1 L
Temperatur (metrisch) 1.100 °C
Typ Ofen
Modell Klapptür
Temperaturregelung Gehäuse R7
Abmessungen (T x B x H) innen 115 x 690 x 110 mm
Abmessungen (L x B x H) außen 280 x 290 x 430 mm
Gewicht (metrisch) 10 kg
Elektrische Anforderungen 1 Phase