Learn More
Edmund Bühler™ Kompaktschüttler
Artikelnummer. 10536011
Change view
Click to view available options
Drehzahlbereich:
30 bis 420 U/min
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Drehzahlbereich unitSize
10536011 30 bis 420 U/min 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 10536011
Marke: Edmund Bühler™ 6170 000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Programmierbare Steuerung mit Digitalanzeige für reproduzierbare Schüttelaufgaben
Robust und zuverlässig für den täglichen Einsatz. Lieferbar mit Kreis- oder Hin-und Her-Bewegung, jeweils mit Analog- oder Control-Regelung. Passende Aufsätze für alle gängigen Anforderungen lieferbar.
Schüttelfläche: 400/300mm
Max. Beladung: 15kg (KS 15) bzw. 5kg (TiMix 5)
Drehzahl: 30 - 420 min-1 (KS 15) bzw. 100 - 1400 min-1 (TiMix 5)
Schüttelhub : 17mm (KS 15) bzw. 3mm (TiMix5)
Aussenmasse (B/T/H): 510/490/150mm
Netzanschluss 230 V, 50/60 Hz
Typ KS 15 A
Schüttelbewegung: kreisend
Regelung: analog über Drehknöpfe
Zeitschaltuhr: 0 - 120 min oder Dauerbetrieb
Typ KS 15 A control
Schüttelbewegung: kreisend
Regelung: control mit Digitalanzeige der Soll-/Ist-Werte und Speicher für Schüttelprogramme
Zeitschaltuhr: programmierbar oder Dauerbetrieb
Typ KS 15 B
Schüttelbewegung: hin und her (horizontal)
Regelung: analog über Drehknöpfe
Zeitschaltuhr : 0 - 120 min oder Dauerbetrieb
Typ KS 15 B control
Schüttelbewegung: hin und her (horizontal)
Regelung: control mit Digitalanzeige der Soll-/Ist-Werte und Speicher für Schüttelprogramme
Zeitschaltuhr: programmierbar oder Dauerbetrieb
TiMix 5
Schüttelbewegung: exakt kreisend
Regelung: analog über Drehknöpfe
Zeitschaltuhr: 0 - 120 min oder Dauerbetrieb
TiMix 5 control
Schüttelbewegung: exakt kreisend
Regelung: control mit Digitalanzeige der Soll-/Ist-Werte und Speicher für Schüttelprogramme
Zeitschaltuhr: programmierbar oder Dauerbetrieb
Optionen: Serielle Schnittstelle RS 232 und definierter Stopp speziell für den Einsatz in automatisierten Systemen.
Lieferumfang: Basisgerät ohne Aufsatz. Bitte gewünschten Aufsatz dazu bestellen.
Federklammern und Reagenzglasgestelle für Universaltablare auf Anfrage.
Inkubationshaube TH 15 als zusätzliches Zubehör
Typ: KS 15 A control
Spezifikation
Orbit 17 mm
Tragkraft (metrisch) 15 kg
Drehzahlbereich 30 bis 420 U/min
Elektrische Anforderungen 230 V, 50 Hz
Spannung 230 V
Temperaturbereich (metrisch) 5°C bis 50°C
Aufnahmevermögen 20 x 10-ml-Erlenmeyerkolben, 12 x 250-ml-Erlenmeyerkolben, 6 x 500-ml-Erlenmeyerkolben, 4 x 1-l-Erlenmeyerkolben/3 x 250-ml-Scheidetrichter
Produkttyp Kompakter Schüttler
Frequenz 50/60 Hz
Tiefe (metrisch) 490 mm
Innentiefe (metrisch) 490 mm
Höhe (metrisch) 150 mm
Breite (metrisch) 510 mm
Gewicht (metrisch) 19 kg
Reglertyp KS 15 A Steuerung
Modell KS15A
Display Digital
Luftfeuchtigkeitsbereich ∼ 85%
Enthält Grundplatte mit rutschfester Matte, Plattform für Erlenmeyerkolben/optionale Gleitrollen
Zeitschaltbereich Dauerbetrieb, 1 min bis 30 h