Learn More
Edmund Buhler Kompaktschüttler
Artikelnummer. 10238550
Ansicht ändern
Click to view available options
Drehzahlbereich:
30 bis 420 U/min
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Drehzahlbereich Packungsgröße
10238550 30 bis 420 U/min 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10238550 Lieferant Edmund Buhler Lieferanten-Nr. 6171 000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1980.00 €
    1798.59 € / 1 Stück
    Sparen 181.41 €
    9% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zuverlässiger, robuster, gebrauchsfertiger kompakter Schüttler, der sich ideal für allgemeine Schüttelaufgaben im täglichen Gebrauch eignet.
  • Orbitalschüttler KS 15 A für allgemeine Schüttelaufgaben im täglichen Gebrauch
  • Ladekapazität: 15 kg auf einer Schüttelplattform von 400 x 300 mm
  • Enthält ein Grundgerät ohne Schüttelplatte oder Gestellsystem.
Ladekapazität:
  • Erlenmeyerkolben 100 ml: 20 Stück
  • Erlenmeyerkolben 250 ml: 12 Stück
  • Erlenmeyerkolben 500 ml: 6 Stück
  • Erlenmeyerkolben 1000 ml: 4 Stück
  • Scheidetrichter 250 ml: 1 Stück
Spezifikation
Orbit 17 mm
Tragkraft (metrisch) 15 kg
Drehzahlbereich 30 bis 420 U/min
Elektrische Anforderungen 115/230 V, 50/60 Hz
Temperaturbereich (metrisch) 5 bis 50 °C
Aufnahmevermögen 20 x 100-ml-Erlenmeyerkolben, 12 x 250-ml-Erlenmeyerkolben, 6 x 500-ml-Erlenmeyerkolben, 4 x 1.000-ml-Erlenmeyerkolben/3 x 250-ml-Scheidetrichter
Produkttyp Kompakter Schüttler
Frequenz 50/60 Hz
Tiefe (metrisch) 490 mm
Innentiefe (metrisch) 490 mm
Höhe (metrisch) 150 mm
Breite (metrisch) 510 mm
Gewicht (metrisch) 19 kg
Reglertyp Analog über Knöpfe
Modell KS15A
Luftfeuchtigkeitsbereich ∼ 85 %
Zeitschaltbereich 0 bis 120 min oder Dauerbetrieb