Learn More
Hanna Instruments™ Portables Thermohygrometer
Artikelnummer. 10535709
Change view
Click to view available options
Enthält:
Mit Sonde zur Protokollierung von Kalibrierdaten und Taupunkt
mit Sonde zur Protokollierung von Kalibrierdaten
mit integriertem RH-Sensor und Sinter-Schutzkappe
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Enthält unitSize
10535709 mit Sonde zur Protokollierung von Kalibrierdaten 1 Stück
10329530 mit integriertem RH-Sensor und Sinter-Schutzkappe 1 Stück
11647060 Mit Sonde zur Protokollierung von Kalibrierdaten und Taupunkt 1 Stück
3 options
Artikelnummer. 10535709
Marke: Hanna Instruments™ HI9564
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Typ Kompaktes Thermohygrometer
Auflösung 0,1 °C
Temperaturbereich (metrisch) 0 bis 60 °C
Temperaturgenauigkeit ± 3 °C
Temperaturauflösung 0,1 °C
Gewicht (metrisch) 340 g
Elektrische Anforderungen 9V
Spannung 9 V
Enthält mit Sonde zur Protokollierung von Kalibrierdaten