Learn More
- Home
- Products
- Trockenschränke und Öfen
- Öfen
- Röhrenöfen
- Nabertherm™ Kompakte Rohröfen
Nabertherm™ Kompakte Rohröfen
Artikelnummer. 15456582 Alle ansehen Nabertherm Produkte| Product Code. | Abmessungen (L x B x H) außen | Reglertyp | Temperatur (metrisch) | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 15456582 | 434 x 340 x 508 mm | C450 | 1200 °C | 1 Stück |
| 15486592 | 434 x 340 x 508 mm | C450 | 1300 °C | 1 Stück |
| 15486582 | 670 x 340 x 508 mm | C450 | 1200 °C | 1 Stück |
| 15416602 | 670 x 340 x 508 mm | C450 | 1300 °C | 1 Stück |
| 15466732 | 670 x 340 x 508 mm | P480 | 1200 °C | 1 Stück |
| 15496732 | 670 x 340 x 508 mm | P480 | 1300 °C | 1 Stück |
| 15486742 | 670 x 410 x 578 mm | C450 | 1200 °C | 1 Stück |
| 15496742 | 670 x 410 x 578 mm | C450 | 1300 °C | 1 Stück |
| 15406742 | 670 x 410 x 578 mm | P480 | 1200 °C | 1 Stück |
| 15416742 | 670 x 410 x 578 mm | P480 | 1300 °C | 1 Stück |
| 15456592 | 920 x 460 x 628 mm | C450 | 1200 °C | 1 Stück |
| 15416622 | 920 x 460 x 628 mm | C450 | 1300 °C | 1 Stück |
| 15426742 | 920 x 460 x 628 mm | P480 | 1200 °C | 1 Stück |
| 15436742 | 920 x 460 x 628 mm | P480 | 1300 °C | 1 Stück |
| 15406592 | 1170 x 460 x 628 mm | B410 | 1200 °C | 1 Stück |
| 15466632 | 1170 x 460 x 628 mm | B410 | 1300 °C | 1 Stück |
| 15426592 | 1170 x 460 x 628 mm | C450 | 1200 °C | 1 Stück |
| 15476642 | 1170 x 460 x 628 mm | C450 | 1300 °C | 1 Stück |
| 15446742 | 1170 x 460 x 628 mm | P480 | 1200 °C | 1 Stück |
Product Code. 15456582
Brand: Nabertherm™ R151C2AN
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
View alternative products
Description
- Es werden nur Fasermaterialien verwendet, die nicht gemäß TRGS 905, Klasse 1 oder 2 als krebserzeugend eingestuft sind
- Halbleiterrelais sorgen für einen geräuscharmen Betrieb
Specifications
Specifications
| Reglertyp | C450 |
| Heizzone | 250 mm |
| Temperatur (metrisch) | 1200 °C |
| Abmessungen (L x B x H) außen | 434 x 340 x 508 mm |
| Länge (metrisch) | 450 mm |
| Durchmesser (metrisch) Prozessröhrchen | 50 mm |