Learn More
Nabertherm™ Kompakter Rohrofen mit C550-Controller
Artikelnummer. 17338079 Alle ansehen Nabertherm Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Durchmesser (metrisch) Prozessröhrchen:
50 mm
120 mm
170 mm
Heizzone:
250 mm
500 mm
750 mm
1000 mm
Temperatur (metrisch):
1.200 °C
1.300 °C
Packungsgröße:
1 Stück
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) Prozessröhrchen Heizzone Temperatur (metrisch) unitSize
17338079 50 mm 250 mm 1.200 °C 1 Stück
17348079 50 mm 250 mm 1.300 °C 1 Stück
17378079 50 mm 500 mm 1.200 °C 1 Stück
17388079 50 mm 500 mm 1.300 °C 1 Stück
17338089 120 mm 500 mm 1.200 °C 1 Stück
17348089 120 mm 500 mm 1.300 °C 1 Stück
17398089 170 mm 750 mm 1.200 °C 1 Stück
17308099 170 mm 750 mm 1.300 °C 1 Stück
17358099 170 mm 1000 mm 1.200 °C 1 Stück
17368099 170 mm 1000 mm 1.300 °C 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 17338079 Lieferant Nabertherm™ Lieferanten-Nr. R152O2AN
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese kompakten Rohröfen mit integrierten Steuerungssystemen können universell für viele Prozesse eingesetzt werden. Ausgestattet mit einem Standard-Arbeitsröhrchen aus C530-Keramik und zwei Glasfasersteckern bieten diese Röhrchenöfen ein unschlagbares Pr
  • Herausragendes Preis-Leistungsverhältnis
  • Kann auch mit Gasversorgungssystem 1 (kein Vakuumbetrieb) und Gasversorgungssystem 2 (für Vakuumbetrieb) ausgestattet werden.
  • Temperatur, max. 1200 °C oder 1300 °C
  • Fünf Programme und vier frei programmierbare Rampen, C550-Controller mit 10 frei einstellbaren Programmen und 20 Segmenten
  • Außenrohrdurchmesser von 50 bis 170 mm, beheizte Länge von 250 bis 1.000 mm
  • Doppelschalengehäuse aus strukturiertem Edelstahl
  • Isolierung aus nicht klassifiziertem Fasermaterial
Spezifikation
Reglertyp C550
Heizzone 250 mm
Temperatur (metrisch) 1.200 °C
Typ Kompakter Röhrchenofen
Abmessungen (L x B x H) außen 434 x 340 x 508 mm
Länge (metrisch) 450 mm
Durchmesser (metrisch) Prozessröhrchen 50 mm