Learn More
Nabertherm Kompakter Rohrofen, Serie RD
Artikelnummer. 15589582 Alle ansehen Nabertherm Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Temperatur (metrisch):
1.100 °C
1.300 °C
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Temperatur (metrisch) unitSize
15589582 1.100 °C 1 Stück
15599582 1.300 °C 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15589582 Lieferant Nabertherm Lieferanten-Nr. RD30A171A
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dank Ausstattung mit einem standardmäßigen C 530-Keramik-Arbeitsröhrchen und zwei Glasfasersteckern bieten sie ein unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Einheiten verfügen über eine rostfreiee, strukturierte Außenkonstruktion aus Edelstahl .
  • Höchsttemperatur: 1100°C oder - 1300°C
  • Doppelschalengehäuse aus strukturiertem Edelstahl
  • Es werden nur Fasermaterialien verwendet, die nicht gemäß TRGS 905, Klasse 1 oder 2 als krebserzeugend eingestuft sind
  • Innendurchmesser des Röhrchens: 30 mm, Beheizte Länge: 200 mm
  • Arbeitsröhrchen aus C 530-Material mit standardmäßig zwei Fasersteckern
  • Thermoelement Typ K (1100°C) oder Typ S (1300°C)
  • Halbleiterrelais sorgen für einen geräuscharmen Betrieb beim Erhitzen
  • Heizdrähte, die direkt um das Arbeitsröhrchen gewickelt sind, führen zu sehr schnellen Aufheizraten
  • Definierte Anwendung innerhalb der Einschränkungen der Betriebsanleitung
Spezifikation
Temperatur (metrisch) 1.100 °C
Temperaturregelung Gehäuse R7
Abmessungen (L x B x H) außen 200 x 300 x 350 mm
Länge (metrisch) 200 mm
Innendurchmesser (metrisch) 30 mm
Gewicht (metrisch) 12 kg