Learn More
Nabertherm Kompakter Rohrofen RT-Serie
Artikelnummer. 15501122 Alle ansehen Nabertherm Produkte
Change view
Click to view available options
Temperatur (metrisch):
1100 °C
1300 °C
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Temperatur (metrisch) unitSize
15501122 1300 °C 1 Stück
15581112 1100 °C 1 Stück
2 options
Artikelnummer. 15501122
Marke: Nabertherm RT521BAN
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Wird verwendet, wenn Laborexperimente horizontal, vertikal oder in bestimmten Winkeln durchgeführt werden müssen. Dank der Konfigurierbarkeit von Neigungswinkel und Arbeitshöhe können diese Röhrchenöfen in bestehende Prozesssysteme integriert werden.
  • Höchsttemperatur: 1100 °C oder 1300 °C
  • Kompaktes Design
  • Es werden nur Fasermaterialien verwendet, die nicht gemäß TRGS 905, Klasse 1 oder 2 als krebserzeugend eingestuft sind
  • Vertikaler oder horizontaler Betrieb frei einstellbar
  • Arbeitshöhe frei einstellbar
  • Arbeitsröhrchen aus C 530-Keramik
  • Typ S-Thermoelement
  • Bei Beachtung der Sicherheitsrichtlinien ist der Betrieb auch getrennt vom Stativ möglich
  • Steuerungssystem in Ofenbasis integriert
  • Definierte Anwendung innerhalb der Einschränkungen der Betriebsanleitung
  • NTLog Basic für Nabertherm Steuergerät: Aufzeichnung von Prozessdaten mit USB-Stick
Spezifikation
Temperatur (metrisch) 1300 °C
Temperaturregelung B410
Länge (metrisch) 250 mm
Innendurchmesser (metrisch) 50 mm
Gewicht (metrisch) 25 kg