Learn More
Nabertherm™ Kompakter Rohrofen RT-Serie
Artikelnummer. 17368189 Alle ansehen Nabertherm Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Temperatur (metrisch):
1.100 °C
1.300 °C
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Temperatur (metrisch) Packungsgröße
17368189 1.300 °C 1 Stück
17348189 1.100 °C 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17368189 Lieferant Nabertherm™ Lieferanten-Nr. RT522LAN
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7760.00 €
    7116.34 € / 1 Stück
    Sparen 643.66 €
    8% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Wird verwendet, wenn Laborexperimente horizontal, vertikal oder in bestimmten Winkeln durchgeführt werden müssen. Dank der Konfigurierbarkeit von Neigungswinkel und Arbeitshöhe können diese Röhrchenöfen in bestehende Prozesssysteme integriert werden.
  • Höchsttemperatur: 1100 °C oder 1300 °C
  • Kompaktes Design
  • Es werden nur Fasermaterialien verwendet, die nicht gemäß TRGS 905, Klasse 1 oder 2 als krebserzeugend eingestuft sind
  • Vertikaler oder horizontaler Betrieb frei einstellbar
  • Arbeitshöhe frei einstellbar
  • Arbeitsröhrchen aus C530-Keramik
  • Typ S-Thermoelement
  • Bei Beachtung der Sicherheitsrichtlinien ist der Betrieb auch getrennt vom Stativ möglich
  • Steuerungssystem in Ofenbasis integriert
  • Definierte Anwendung innerhalb der Einschränkungen der Betriebsanleitung
  • NTLog Basic für Nabertherm Controller: Aufzeichnung von Prozessdaten mit USB-Stick.
Bitte beachten Sie: Ein Ofen unter 2,9 kW wird mit einem Standard-UK-Stecker geliefert. Alles über 2,9 kW wird mit dem entsprechenden CEE-Stecker geliefert. Für alles über 2,9 kW stellen Sie bitte sicher, dass Sie vor dem Kauf die erforderliche Steckdose haben.
Spezifikation
Reglertyp B510
Temperatur (metrisch) 1.300 °C
Länge (metrisch) 250 mm
Innendurchmesser (metrisch) 50 mm
Gewicht (metrisch) 25 kg