Learn More
Nabertherm™ Kompakter Röhrchenofen
Artikelnummer. p-6966059 Alle ansehen Nabertherm Produkte
Change view
Click to view available options
Temperatur (metrisch):
1200 °C
1300 °C
Innendurchmesser (metrisch):
100 mm
120 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Temperatur (metrisch) Innendurchmesser (metrisch) unitSize
15446592 1200 °C 100 mm 1 Stück
15466742 1300 °C 120 mm 1 Stück
15476742 1200 °C 120 mm 1 Stück
15486602 1300 °C 100 mm 1 Stück
4 options
Artikelnummer. 15446592
Marke: Nabertherm™ R471B2AN
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Ausgestattet mit einem Standard-Arbeitsröhrchen aus C530-Keramik und zwei Glasfasersteckern. Nebertherm™ Kompaktrohrofen inklusive Kontrolleinheit B 410 .
Kompakte Rohröfen mit integrierten Steuerungssystemen können universell für viele Prozesse eingesetzt werden.
  • Herausragendes Preis-Leistungsverhältnis.
  • Kann auch mit Gasversorgungssystem 1 (kein Vakuumbetrieb) und Gasversorgungssystem 2 (für Vakuumbetrieb) ausgestattet werden.
  • Temperatur, max. 1,200 °C oder 1,300 °C
  • Serienmäßiges einzoniges Design mit Steuerung B 410
  • Fünf Programme und vier frei programmierbare Rampen, Steuerung C450 mit 10 frei einstellbaren Programmen und 20 Segmenten oder Steuerung P480 mit 50 frei einstellbaren Programmen und 40 Segmenten für den dreizonigen Betrieb.
  • Dreizoniger Heizungsaufbau für Modelle >250 mm und optionaler Steuerung P480 erhältlich
  • Außenrohrdurchmesser von 50 bis 170 mm, beheizte Länge von 250 bis 1,000 mm
  • Doppelschalengehäuse aus strukturiertem Edelstahl
  • Isolierung aus nicht klassifiziertem Fasermaterial
Spezifikation
Reglertyp B410
Heizzone 750 mm
Temperatur (metrisch) 1200 °C
Innendurchmesser (metrisch) 100 mm