Learn More
Abcam Kompensationsperlen-Kit (3,0–3,4 μm)
Product Code. 32114665 Shop All Abcam Products
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mL
Unit Size:
5 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
32114665 5 mL 5 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 32114665 Supplier Abcam Supplier No. ab3227015mL
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Compensation Beads Kit (3,0-3,4 μm) (ab322701) ist Teil der Sample-Prep-Detektionspalette & . Abcam Bietet hochwertige biologische Reagenzien und Werkzeuge an, darunter Antikörper, Proteine, Assays, Zelllinien und Lysate.
Compensation Beads Kit (3,0-3,4 μm) (ab322701) ist Teil der Sample-Prep-Detektionspalette & . Abcam Bietet hochwertige biologische Reagenzien und Werkzeuge an, darunter Antikörper, Proteine, Assays, Zelllinien und Lysate.
Das Produkt unterliegt Folgendem: Abcam Eingeschränkte Nutzungserklärung
Specifications
Menge 5 mL
Kennzeichnung RUO