missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Complement C3 Antibody (JF10-30), Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18035474 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18035474 100 μL 100 Mikroliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18035474

Marke: Novus Biologicals NBP266994

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Monoclonal Antibody

Complement C3 Monoclonal specifically detects Complement C3 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen ComplementC3a
Anwendungen Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon JF10-30
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:100 - 1:2000, Flow Cytometry 1:50 - 1:100, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:10 - 1:500, Immunohistochemistry-Paraffin
Zusammensetzung TBS (pH7.4), 0.05% BSA, 40% Glycerol with 0.05% Sodium Azide
Gen-Alias AHUS5, ARMD9, ASP, C3 and PZP-like alpha-2-macroglobulin domain-containing protein 1, complement C3, complement component 3, complement component C3, CPAMD1acylation-stimulating protein cleavage product
Gensymbole C3
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Synthetic peptide within Human Complement C3 aa 1,210-1,248/ 1,663. (SwissProt: P01024 Human; SwissProt: P01027 Mouse)
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 100 μL
Forschungsgebiet Angiogenesis, Apoptosis, Autoimmune Diseases, Immunology, Inflammation, Innate Immunity, Mesenchymal Stem Cell Markers, Neurodegeneration, Neuroscience, Signal Transduction
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 718
Zielspezies Human, Mouse
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.