Learn More
Invitrogen™ Complement C3 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 13238948
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
13238948 100 μL 100 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 13238948 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. PA521349
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    564.00 €
    484.65 € / 100 Mikrogramm
    Sparen 79.35 €
    14% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Rabbit Polyclonal Antibody
Recommended positive controls: Huh7, HepG2. Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.
C3 is a key component of the complement system since classical and alternative activation pathways merge at the C3 activation step when C3 is split into C3a and C3b. The molecular mass of C3 is 185 kDa and it consists of two chains (110 kDa and 75 kDa) held together by disulfide bonds.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Complement C3
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot, Immunocytochemistry
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.07 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 20% glycerol, 1% BSA and 0.025% ProClin 300, pH 7
Gen C3
Gen-Zugriffsnummer P01024, P01027
Gen-Alias Acylation stimulating protein; acylation-stimulating protein cleavage product; AHUS5; AI255234; ARMD9; ASP; C3; C3 and PZP-like alpha-2-macroglobulin domain-containing protein 1; C3a; C3a anaphylatoxin; C3adesArg; C3b; C3bc; C3-beta-c; C3d; complement C3; Complement C3 alpha chain; Complement C3 beta chain; complement C3 protein (GPC3) precursor; Complement C3b alpha' chain; Complement C3c alpha' chain fragment 1; Complement C3c alpha' chain fragment 2; Complement C3d fragment; Complement C3dg fragment; Complement C3f fragment; Complement C3g fragment; complement component 3; complement component C3; complement component C3 alpha-chain; complement component C3a; complement component C3b; complement component C3d; CPAMD1; ENCF-1; ENCF-2; epididymis secretory sperm binding protein Li 62p; HEL-S-62p; HSE-MSF; I79_008227; LOC100060539; Neutrophil chemotactic factor-1; Neutrophil chemotactic factor-2; Plp; prepro-C3; Unknown (protein for MGC:134562)
Gensymbole C3
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant protein encompassing a sequence within the C-terminus region of human C3. The exact sequence is proprietary.
Reinigungsverfahren Antigen affinity chromatography
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 12266, 718
Zielspezies Human, Mouse
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Complement C3 Polyclonal Antibody
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P272-Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 5-chloro-2-methyl-3(2H)-isothiazolone, 2-methyl-3(2H)-isothiazolone