missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals™ Complement C3b Native Protein
Alle ansehen Bio Techne Produkte
Click to view available options
Menge:
0,1 mg
Packungsgröße:
0.10 Milligramm
Spezifikation
Spezifikation
| Konzentration | 1 mg/mL |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | ELISA |
| Zusammensetzung | PBS |
| Gen-ID (Entrez) | 718 |
| Molekulargewicht | MolecularWeight-theroretical: 180 kDa |
| Menge | 0,1 mg |
| Lagerungsbedingungen | Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| Gen-Alias | AHUS5, ARMD9, ASP, C3 and PZP-like alpha-2-macroglobulin domain-containing protein 1, complement C3, complement component 3, complement component C3, CPAMD1acylation-stimulating protein cleavage product |
| Gensymbol | C3 |
| Reinheits- oder Qualitätsgrad | >90%, by SDS-PAGE |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur