missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Complement C4c Antibody (99-72-18), DyLight 680, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18317822 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18317822 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18317822

Marke: Novus Biologicals NBP312091FR

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Complement C4c Monoclonal antibody specifically detects Complement C4c in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Complement C4c
Anwendungen Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence
Klassifikation Monoclonal
Klon 99-72-18
Konjugat DyLight 680
Verdünnung Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias basic C4, Basic complement C4, C3 and PZP-like alpha-2-macroglobulin domain-containing protein 3, C4B1, C4B12, C4B2, C4B3, C4FMGC164979, CH, Chido form of C4, CO4C4B5, complement C4-B, complement C4B1a, complement component 4B, complement component 4B (Chido blood group), CPAMD3FLJ60561, EC 2.1.1.144, EC 2.7.11
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Synthetic peptide consisting of the last 15C-terminal residues of the C4c a4-domain (Cys-EELVYELNPLDHRGR).
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Immunology, Innate Immunity
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 721
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG2b κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.