Learn More
Complement C4d Antibody (12D11), R&D Systems™
Artikelnummer. 18203441 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 μg
Packungsgröße:
50 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18203441 50 μg 50 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18203441 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP262802
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    433.68 €
    361.20 € / 50 Mikrogramm
    Sparen 72.48 €
    16% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
ComplementC4d Polyclonal specifically detects ComplementC4d in Bovine, Human, Monkey, Pig, Primate samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunoassay, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Frozen), Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen ComplementC4d
Anwendungen Flow Cytometry, Immunoassay, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Frozen), Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Klon 12D11
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:100-1:2000, Flow Cytometry 1:10-1:1000, Immunohistochemistry-Frozen 1:10-1:500, Immunoassay
Zusammensetzung PBS with No Preservative
Gensymbole C4A
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Compliment factor C4D
Reinigungsverfahren Protein G purified
Menge 50 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 720
Zielspezies Bovine, Human, Monkey, Pig, Primate
Inhalt und Lagerung Store at 4°C.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotype IgG1
Produktlinie Novus