missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Complement C8A/B/G Antibody (056B-373) - BSA Free, Novus Biologicals™
Alle ansehen Bio Techne ProdukteBeschreibung
Complement C8A/B/G Monoclonal specifically detects Complement C8A/B/G in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Frozen.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | Complement C8A/B/G |
| Anwendungen | Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Frozen) |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | 056B-373 |
| Konzentration | 1.0 mg/mL |
| Konjugat | Unconjugated |
| Verdünnung | Western Blot 1:100-1:2000, Flow Cytometry 1:10-1:1000, ELISA 1:100-1:2000, Immunohistochemistry 1:10-1:500, Immunohistochemistry-Frozen 1:10-1:500 |
| Gen-Zugriffsnummer | P07360 |
| Gen-Alias | complement component 8, alpha polypeptide, complement component C8 alpha chain |
| Gensymbole | C8A |
| Mehr anzeigen |
For Research Use Only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?