missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Complement Component C5/C5a Antibody (06), Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18682788 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
50 μg
Packungsgröße:
100 Mikroliter
50 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18682788 50 μg 50 Mikroliter
18682799 100 μg 100 Mikroliter
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18682788

Marke: Novus Biologicals NBP30618250ul

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Complement Component C5/C5a Monoclonal antibody specifically detects Complement Component C5/C5a in Human samples. It is validated for Sandwich ELISA Capture
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Complement Component C5/C5a
Anwendungen Sandwich ELISA Capture
Klassifikation Monoclonal
Klon 06
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Sandwich ELISA Capture 1:250-1:2000
Zusammensetzung 0.2 um filtered solution in PBS
Gen-Alias C5a;C5b;C5D;Complement C5;CPAMD4;ECLZB
Wirtsspezies Mouse
Immunogen This antibody was produced from a hybridoma resulting from the fusion of a mouse myeloma with B cells obtained from a mouse immunized with purified, recombinant Human Complement Component C5/C5a (Accession#: NP_001726.2; Leu679-Arg751).
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 50 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 727
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.