Learn More
Complement Component C5/C5a Antibody (06), Novus Biologicals™
Artikelnummer. p-200059645 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
50 μg
Packungsgröße:
100 Mikroliter
50 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18682799 100 μg 100 Mikroliter
18682788 50 μg 50 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 18682799
Marke: Novus Biologicals NBP306182100ul
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
Complement Component C5/C5a Monoclonal antibody specifically detects Complement Component C5/C5a in Human samples. It is validated for Sandwich ELISA Capture
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Complement Component C5/C5a
Anwendungen Sandwich ELISA Capture
Klassifikation Monoclonal
Klon 06
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Sandwich ELISA Capture 1:250-1:2000
Zusammensetzung 0.2 um filtered solution in PBS
Gen-Alias C5a;C5b;C5D;Complement C5;CPAMD4;ECLZB
Wirtsspezies Mouse
Immunogen This antibody was produced from a hybridoma resulting from the fusion of a mouse myeloma with B cells obtained from a mouse immunized with purified, recombinant Human Complement Component C5/C5a (Accession#: NP_001726.2; Leu679-Arg751).
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 727
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG