Learn More
Agilent BioTek Komplette Direktablass-Entsorgungssysteme
Artikelnummer. 15447180 Alle ansehen Agilent BioTek Produkte
Click to view available options
Typ:
Komplette Direktablass-Entsorgungssysteme
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15447180
Marke: Agilent BioTek 1170560S
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Ablass in das Spülbecken anstatt in Flaschen
  • Kompatibel mit Agilent BioTek Mikrotiterplatten-Waschgerätsystemen der Serien 405 und 406
  • Keine Pflege und Entleerung von Abfallflaschen mehr erforderlich
  • Spart Platz auf der Werkbank
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Enthält Direktablassmodul (115 V/230 V), Standard- oder Hochdurchfluss-Vakuumpumpe, Schläuche, Halter für zwei 4 l-Flaschen
Typ Komplette Direktablass-Entsorgungssysteme
Zur Verwendung mit (Geräte) Agilent BioTek Mikrotiterplatten-Waschsystem der Serie 405, Agilent BioTek Mikrotiterplatten-Waschsystem der Serie 406