Learn More
Agilent BioTek Komplette Direktablass-Entsorgungssysteme
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15993300 Alle ansehen Agilent BioTek Produkte
Change view
Click to view available options
Packungsgröße:
1 Stück
Typ:
Komplette Direktablass-Entsorgungssysteme
Artikelnummer. unitSize Typ
15993300 1 Stück -
15447180 1 Stück Komplette Direktablass-Entsorgungssysteme
2 options
Artikelnummer. 15993300
Marke: Agilent BioTek 1170562S
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Ablass in das Spülbecken anstatt in Flaschen
  • Kompatibel mit Agilent BioTek Mikrotiterplatten-Waschgerätsystemen der Serien 405 und 406
  • Keine Pflege und Entleerung von Abfallflaschen mehr erforderlich
  • Spart Platz auf der Werkbank
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Enthält Direktablassmodul (115 V/230 V), Standard- oder Hochdurchfluss-Vakuumpumpe, Schläuche, Halter für zwei 4 l-Flaschen
Zur Verwendung mit (Geräte) Agilent BioTek 406 Series Microplate Washer System