Learn More
Agilent BioTek Komplette Spender- und Abfallsysteme
Artikelnummer. 16522192 Alle ansehen Agilent BioTek Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
50 TS Mikrotiterplatten-Waschgerät, Agilent BioTek Wasch- und Lesegeräte für Mikrotiterplatten
50 TS mit automatischer Pufferumschaltung, Agilent BioTek Wasch- und Lesegeräte für Mikrotiterplatten
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 16522192
Marke: Agilent BioTek 4070078
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Vollständige Spender- und Abfallsysteme umfassen Abfall- und Spenderzubehör, einschließlich Racks und Schläuche, und sind für die Verwendung mit verschiedenen Modellen von Mikrotiterplatten-Waschgeräten vorgesehen
4070077; im Lieferumfang enthalten:3 Vorratsflaschen mit Filter, 4 l; 1 Abfallflasche, 4 l; 2 Gestelle und Schläuche, 4070078; im Lieferumfang enthalten:2 Spenderflaschen mit Filter, 4 l; 1 Abfallflasche, 4 l; 2 Gestelle und Schläuche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Abfallsystem
Zur Verwendung mit (Geräte) 50 TS Mikrotiterplatten-Waschgerät, Agilent BioTek Wasch- und Lesegeräte für Mikrotiterplatten