Learn More
3M™ Comply™ chemische Dampf-Indikatorstreifen
Artikelnummer. 12529737
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
10 x 10 cm
Packungsgröße:
1000 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Packungsgröße
12529737 10 x 10 cm 1000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12529737 Lieferant 3M™ Lieferanten-Nr. 7000002743
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    368.36 €
    263.64 € / 1000 Stück
    Sparen 104.72 €
    28% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Farbe Blau bis rosa
Abmessungen (L x B) 10 x 10 cm
Länge (metrisch) 10 cm
Produkttyp Chemische Indikatorstreifen
Material Wasserstoffperoxid
Menge 1000 Packungen
Außenbreite (metrisch) 10 cm