Learn More
3M™ Comply™ chemische Dampf-Indikatorstreifen
Artikelnummer. 17537116
Change view
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
20 x 1,5 cm
Packungsgröße:
1920 Stück
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) unitSize
17537116 20 x 1,5 cm 1920 Stück
1 options
Artikelnummer. 17537116
Marke: 3M™ 7000002629
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Langer Streifen mit chemischer Indikatorfarbe auf perforiertem Streifen. Die 3M™ Comply™ chemischen Dampf-Indikatorstreifen wechseln von weiß zu schwarz/dunkelbraun und reagieren auf 2 oder mehr kritische Prozessvariablen der Dampfsterilisation. Erfüllt die Anforderungen von ISO 11140-1.
  • Farbumschlag von weiß zu schwarz/dunkelbraun
  • Der multivariable Indikator Typ 4 reagiert auf 2 oder mehr kritische Prozessvariablen der Dampfsterilisation
  • Erfüllt die Anforderungen von ISO 11140-1
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität ISO11140
Abmessungen (L x B) 20 x 1,5 cm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Bestimmung, ob das Sterilisationsverfahren in jeder Packung erfüllt wurde
Zur Verwendung mit (Geräte) Sterilisator
Länge (metrisch) 20 cm
Produkttyp Chemischer Indikator
Temperatur (metrisch) 121 °C
Eigenschaften Physikalische und chemische Indikatoren für die Überprüfung der Expositionsbedingungen beim Sterilisationsprozess
Menge 480 Packungen
Sterilisationsindikator Ja
Sterilisationsmethode Dampf, chemisch
Außenbreite (metrisch) 1,5 cm