Learn More
3M™ Comply™ SteriGage™ Indikator
Artikelnummer. 11943604
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500/Packung
Packungsgröße:
500 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11943604 500/Packung 500 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11943604 Lieferant 3M™ Lieferanten-Nr. 7000002707
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2620.00 €
    274.11 € / 500 Stück
    Sparen 2345.89 €
    89% Rabatt
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Bietet sofortige, genaue und leicht ablesbare Methode zur Überwachung der Sterilisationsprozesse in jeder Packung und kann in allen Dampfsterilisatoren verwendet werden. Die 3M™ Comply™ SteriGage™ Dampfchemikalienanzeige mit leicht ablesbarer, beweglicher Vorderseite hat eine höhere Lesegenauigkeit als Farbinterpretationsanzeigen.
Bietet sofortige, genaue und leicht ablesbare Methode zur Überwachung der Sterilisationsprozesse in jeder Packung und kann in allen Dampfsterilisatoren verwendet werden. Die gut ablesbare, bewegliche Frontpartie hat eine höhere Lesegenauigkeit als die Farbinterpretation.
  • Die Tintentechnologie mit beweglicher Vorderseite bietet ein leicht ablesbares 'Annehmen oder Ablehnen'-Ergebnis
  • Kann in allen 121°C bis 135°C-Dampfsterilisationszyklen verwendet werden
  • Das Ansprechverhalten korreliert mit einem biologischen Indikator bei 3 Zeit-/Temperaturverhältnissen unter idealen Dampfsterilisationsbedingungen.
  • Bestätigt von BSI, einem weltweit führenden unabhängigen Produkttest-Service-Unternehmen, um die Leistungsanforderungen von ANSI/AAMI/ISO 11140-1:2005 zu erfüllen Klasse 5
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO11140
Zur Verwendung mit (Anwendung) Bestimmung der Sterilisationsqualität
Zur Verwendung mit (Geräte) Sterilisator
Produkttyp Dampfchemischer Indikator
Temperatur (metrisch) 121 °C
Menge 500/Packung
Sterilisationsindikator Ja
Sterilisationsmethode Dampf, chemisch